Learn More
5-Chlorbenzo[b]furan-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429360
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10242-10-1
Summenformel C9H4ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.58
MDL-Nummer MFCD00060512
InChI-Schlüssel JETRXAHRPACNMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid, 5-chlorobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-chloro, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chlorobenzo b furan, 5-chloro-2-benzofurancarboxylic acid, 5-chlorocoumarilic acid, acmc-20am44, 5-chlo-robenzofuran-2-carboxylic acid
PubChem CID 937838
IUPAC-Name 5-Chlor-1-Benzofuran-2-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 196.59
Reinheit (%) 97%