Learn More
5-Chlor-4-Fluor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461568
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104222-34-6
Summenformel C6H4ClFN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.558
MDL-Nummer MFCD00052698
InChI-Schlüssel VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline
PubChem CID 517835
IUPAC-Name 5-Chlor-4-Fluor-2-Nitroanilin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 7202993
Formelmasse 190.56
Reinheit (%) 97%