Learn More
5-Chlor-2-Methylbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432078
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-99-1
Summenformel C8H6ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 183.653
MDL-Nummer MFCD00022881
InChI-Schlüssel XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
PubChem CID 13873
IUPAC-Name 5-Chlor-2-methyl-1,3-benzylthiazol
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methylbenzothiazole
Schmelzpunkt 65°C to 70°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 183.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest