Learn More
5-Chlor-2-methylaminobenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-methylaminobenzophenone |
CAS | 1022-13-5 |
Schmelzpunkt | 93°C to 98°C |
Summenformel | C14H12ClNO |
MDL-Nummer | MFCD00008284 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 882187 |
Synonym | 5-chloro-2-methylamino benzophenone, 5-chloro-2-methylaminobenzophenone, 2-methylamino-5-chlorobenzophenone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl methanone, methanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl, unii-d4gd5770pi, benzophenone, 5-chloro-2-methylamino, 2-benzoyl-4-chloro-n-methylaniline, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenylmethanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl-phenylmethanone |
InChI-Schlüssel | WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CNC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1 |