Learn More
5-Chlor-1-Pentin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
5-Chloro-1-pentyne is used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles. It is also used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-1-pentin wird mit α-Diazoestern in der kupferkatalysierten Synthese von Pyrazolen verwendet. Es wird auch in der Synthese von 5-Chlor-2-Trimethylstannyl-1-penten durch Reaktion mit Me3SnCu.Me2S verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Schwermetallpulver, Wärme und Oxidationsmitteln.
5-Chlor-1-pentin wird mit α-Diazoestern in der kupferkatalysierten Synthese von Pyrazolen verwendet. Es wird auch in der Synthese von 5-Chlor-2-Trimethylstannyl-1-penten durch Reaktion mit Me3SnCu.Me2S verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Schwermetallpulver, Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-1-pentyne |
Dichte | 0.968 |
Siedepunkt | 113°C |
Flammpunkt | 15°C (59°F) |
Geruch | Recognizable |
Strukturformel | Cl(CH2)3C≡CH |
Brechungsindex | 1.444 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1736710 |