Learn More
5-Chlor-1-Methyl-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxylsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 228.56 |
Reinheit (%) | 97% |