Learn More
5-Chlor-1-Methyl-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxylsäure, Thermo Scientific™
Catalog Number 10101072
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
128455-63-0
C6H4ClF3N2O2
228.555
MFCD00215443
IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16959, acmc-1c8gv, chloromethyltrifluoromethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylpyrazol-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl
2773806
5-Chlor-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
128455-63-0
C6H4ClF3N2O2
228.555
MFCD00215443
IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16959, acmc-1c8gv, chloromethyltrifluoromethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylpyrazol-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl
2773806
5-Chlor-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.56
Reinheit (%) 97%