Learn More
5-Chlor-1,3-Dimethyl-1 H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10764193
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 27006-82-2
Summenformel C6H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.584
MDL-Nummer MFCD00232043
InChI-Schlüssel RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779652
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-dimethylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CC1=NN(C(=C1C(=O)O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, pubchem23627, chlorodimethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1,3-dimethyl
Formelmasse 174.59
Reinheit (%) 97%