Learn More
5-(Brommethyl)-2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 260.08 |
Reinheit (%) | 97% |