Learn More
5-(Brommethyl)-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10562832
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
32863-31-3
C7H5BrN2O
213.03
MFCD00174369
BUJFLTNYWUEROF-UHFFFAOYSA-N
5-bromomethyl-2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethylbenzofurazan, 5-bromomethyl benzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl, zlchem 1034, 5-bromomethylbenzofurazane, 5-bromomethyl benzo c furazan, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzooxadiazole
2735587
5-(bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
32863-31-3
C7H5BrN2O
213.03
MFCD00174369
BUJFLTNYWUEROF-UHFFFAOYSA-N
5-bromomethyl-2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethylbenzofurazan, 5-bromomethyl benzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl, zlchem 1034, 5-bromomethylbenzofurazane, 5-bromomethyl benzo c furazan, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzooxadiazole
2735587
5-(bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 213.03
Reinheit (%) 97%