Learn More
5-Bromfurancarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457670
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-70-6
Summenformel C5H3BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 190.98
InChI-Schlüssel YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
IUPAC-Name 5-Bromfuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromofuroic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 189.0°C to 190.0°C
Farbe Beige oder Cremefarben bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 18, 284
Formelmasse 190.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder Pulver