Learn More
5-Bromo-7-Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
5-Bromo-7-nitroindoline is used as pharmaceuticals and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromo-7-Nitroindolin wird als Pharmazeutika und Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
5-Bromo-7-Nitroindolin wird als Pharmazeutika und Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-7-nitroindoline |
| Schmelzpunkt | 128°C to 133°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1373199 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 243.06 |
| Reinheit (%) | 98% |