Learn More
5-Brom-6-methylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10102994
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 42753-71-9
Summenformel C6H8BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 188.05
MDL-Nummer MFCD00068230
InChI-Schlüssel SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
IUPAC-Name 5-Brom-6-Methylpyridin-2-Amin
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 95%