Learn More
5-Brom-6-chlornicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031343
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15435107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32384.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29241-62-1
Summenformel C6H2BrClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.44
MDL-Nummer MFCD01927098
InChI-Schlüssel DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123
PubChem CID 285433
SMILES [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-Brom-6-chlorpyridin-3-carboxylat
Formelmasse 236.45
Reinheit (%) 97%