Learn More
5-Brom-3-Nitropyridin-2-ol, 95 %+, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203482
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 15862-34-7
Summenformel C5H3BrN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.994
InChI-Schlüssel WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC-Name 5-Brom-3-nitro-1H-pyridin-2-on
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 218.99
Reinheit (%) 95%