Learn More
5-Brom-2-phenylfuro-[2,3-b]-pyridin, 98 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15416817
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 431942-30-2
Summenformel C13H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 274.117
MDL-Nummer MFCD18800802
InChI-Schlüssel GDEUCQHGCNNNOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-phenylfuro 2,3-b pyridine
PubChem CID 12027793
IUPAC-Name 5-Brom-2-Phenylfuro[2,3-b]Pyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-phenylfuro[2,3-b]pyridine
Schmelzpunkt 168°C to 169°C
Menge 1 g
Formelmasse 274.11
Reinheit (%) 98%