Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Bromo-2'-Desoxyuridin, +99 %
Artikelnummer. 15770839
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-14-3
Summenformel C9H11BrN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 307.10
MDL-Nummer MFCD00006529
InChI-Schlüssel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-Name 5-Brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2′-deoxyuridine
Extinktion 0.47 to 0.53 (A250/A260),1.87 to 1.93 (A280/A260),1.45 to 1.55 (A290/A260)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 191.0°C to 194.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 24, IV, 1234
Merck Index 15, 1461
Spezifischer Drehzustand + 31.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Spezifische Drehung + 31.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso (50mg/mL)
Lösungsmittelrückstände 0.2% max. ethanol (GC), 0.1% max. methanol (GC)
Formelmasse 307.09
Reinheit (%) 99+%
Verwandte Substanzen 1% max. (HPLC) Total impurities
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle