Learn More
5-Aza-2'-Deoxyzytidin, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
500 mg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Brom-2'-Desoxycytidin monohydrat |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 mg |
Formelmasse | 306.1 (Wasserfrei) |
Physikalische Form | Pulver |