Learn More
5-Brom-2-Chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10018311
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 53939-30-3
Summenformel C5H3BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 192.44
MDL-Nummer MFCD01318951
InChI-Schlüssel PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
PubChem CID 2734414
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlorpyridin
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloropyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-chloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.