Learn More
5-Brom-2-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417908
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1105665-08-4
Summenformel C11H11BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 267.126
InChI-Schlüssel IENSJQPUDLLAOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-morpholino benzonitrile, 5-bromo-2-morpholinobenzonitrile, 5-bromo-2-morpholin-4-yl benzonitrile
PubChem CID 59558545
IUPAC-Name 5-Brom-2-Morpholin-4-ylbenzonitril
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 267.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest