Learn More
5-Brom-2-(4-methoxyphenyl)-furo-[2,3-b]-pyridin, 98 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15488775
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1347814-83-8
Summenformel C14H10BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 304.143
MDL-Nummer MFCD18800803
InChI-Schlüssel WWILJVHMJKXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-4-methoxyphenyl furo 2,3-b pyridine
PubChem CID 73995169
IUPAC-Name 5-Brom-2-(4-Methoxyphenyl)Furo-[2,3-b]Pyridin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(4-methoxyphenyl)furo[2,3-b]pyridine
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Menge 5 g
Formelmasse 304.14
Reinheit (%) 98%