Learn More
5-Brom-1-methyl-1H-indol-3-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 238.08 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Brom-1-methyl-1H-indol-3-carbaldehyd, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur