Learn More
5-Aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridine |
Schmelzpunkt | 132°C to 134°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 223.28 |
Reinheit (%) | 97% |