Learn More
5-Aminoisophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477367
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
5-Aminoisophthalic acid is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Aminisophthalsäure ist eine nützliche biochemische Methode für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-31-0
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00002522
InChI-Schlüssel KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
PubChem CID 66833
IUPAC-Name 5-Aminobenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoisophthalic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 g
Beilstein 2805628
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 95%