Learn More
5-Amin-2-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15453518
5-Amin-2-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453518
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15453518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56968.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Employed in a convenient, one-pot, synthesis of azaindoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in einer praktischen Ein-Topf-Synthese von Azaindolen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106877-33-2
Summenformel C6H5F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.12
MDL-Nummer MFCD01862656
InChI-Schlüssel IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 5-amino-2-trifluoromethylpyridine, 3-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2-trifluoromethyl-5-aminopyridine, pubchem2997
PubChem CID 2737744
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Amin
SMILES NC1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 162.11
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
5-Amin-2-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >