Learn More
5-Amino-2-Methylbenzenesulfonamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446967
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6973-09-7
MDL-Nummer MFCD06681071
ChEBI CHEBI:29013
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 163°C to 164°C
Summenformel C31H48O6
Menge 5 g
Synonym fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate
InChI-Schlüssel IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
SMILES CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C
IUPAC-Name (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-Acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yliden]-6-methylhept-5-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 516.72
PubChem CID 3000226
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 96%