Learn More
5-Amino-2-Methylbenzenesulfonamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide |
Schmelzpunkt | 163°C to 164°C |
Summenformel | C7H10N2O2S |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-amino-6-methylbenzenesulfonamide, 2-methyl-5-aminobenzene sulfonamide, 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl, 5-amino-2-methyl-benzenesulfonamide, 3-aminosulfonyl-4-methylaniline, pubchem14390, p-aminotoluol-sulfonamid, acmc-1bcyh, ksc495k6b |
InChI-Schlüssel | KTPBKMYOIFHJMI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)N)S(=O)(=O)N |
IUPAC-Name | 5-amino-2-methylbenzolsulfonamid |
Molekulargewicht (g/mol) | 186.23 |
PubChem CID | 235511 |