Learn More
5-Amino-2-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Amino-2-Fluorphenol wird als synthetischer Baustein verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
5-Amino-2-Fluorphenol wird als synthetischer Baustein verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2-fluorophenol |
Schmelzpunkt | 156°C to 158°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 127.12 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |