Learn More
5-Amino-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Amino-1H-indazole |
Schmelzpunkt | 172°C to 178°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3259 |
Formelmasse | 133.15 |
Reinheit (%) | 98% |