Learn More
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459853
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3524-32-1
Summenformel C5H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.148
MDL-Nummer MFCD00051651
InChI-Schlüssel ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC-Name 2,5-Dimethylpyrazol-3-Amin
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 72°C to 77°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Menge 25 g
Beilstein 113420
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 111.14
Reinheit (%) 98%