Learn More
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205500
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10551-58-3
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00003233
InChI-Schlüssel QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetoxymethyl-2-furaldehyde, 5-formylfuran-2-yl methyl acetate, 5-acetoxymethylfurfural, 5-acetoxymethyl furfural, 5-formylfurfuryl acetate, 5-formyl-2-furyl methyl acetate, unii-5hh6180xyd, 5-acetoxymethyl furfural amf, 2-furancarboxaldehyde, 5-acetyloxy methyl
PubChem CID 66349
IUPAC-Name (5-Formylfuran-2-yl)methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1=CC=C(O1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Farbe Braun
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 18, 15
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle