Learn More
5,7,12,14-Pentacenettron, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440937
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23912-79-0
Summenformel C22H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 338.318
MDL-Nummer MFCD00075209
InChI-Schlüssel YZOGOBWHTVNKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7,12,14-pentacenetetrone, 2.3-phthalylanthrachinon, pentacene-5,7,12,14-tetraone, 5,7,12,14-tetraoxo-5,7,12,14-tetrahydropentacene, 5,7,12,14-tetrahydropentacene-5,7,12,14-tetrone
PubChem CID 4733
IUPAC-Name pentacene-5,7,12,14-tetron
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC4=C(C=C3C2=O)C(=O)C5=CC=CC=C5C4=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7,12,14-Pentacenetetrone
Menge 5 g
Formelmasse 338.32
Reinheit (%) ≥95%