missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6-Dicyan-3-(alpha-cyanbenzyl)-2-pyrazinon, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15464488
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 15464488

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58142.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1858250-88-0
Summenformel C14H7N5O
Molekulargewicht (g/mol) 261.24
MDL-Nummer MFCD22988939
InChI-Schlüssel AYYZLKCHDZQMQF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 5,6-dicyano-3-alpha-cyanobenzyl-2-pyrazinone, 5-cyano phenyl methyl-6-oxo-1h-pyrazine-2,3-dicarbonitrile
PubChem CID 73996304
IUPAC-Name 5-[Cyano(Phenyl)Methyl]-6-Oxo-1H-Pyrazin-2,3-Dicarbonitril
SMILES O=C1NC(C#N)=C(N=C1C(C#N)C1=CC=CC=C1)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5,6-Dicyano-3-(alpha-cyanobenzyl)-2-pyrazinone
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 261.24
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt