Learn More
5,6,7-Trihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359035
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-67-8
Summenformel C15H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
MDL-Nummer MFCD00017459
InChI-Schlüssel FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym baicalein, 5,6,7-trihydroxyflavone, noroxylin, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, biacalein, baicelein, chembl8260, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl, 5,7-trihydroxyflavone, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one
PubChem CID 5281605
ChEBI CHEBI:2979
IUPAC-Name 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES OC1=C(O)C(O)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7-Trihydroxyflavone
Schmelzpunkt 268°C to 270°C
Menge 100 mg
Beilstein 272683
Merck Index 14,942
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 97%