Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol |
Schmelzpunkt | 69°C to 71°C |
Siedepunkt | 264°C to 265°C (705 mmHg) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1865081 |
Formelmasse | 148.21 |
Reinheit (%) | 99% |