Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307705
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 529-35-1
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00001734
InChI-Schlüssel SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthol, 5-hydroxytetralin, 1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, tetralin-5-ol, 5,6,7,8-tetrahydro-alpha-naphthol, unii-1r7b5i98hv, 5,6,7,8-tetrahydronaphthol, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-1-ol, tetrahydro-.alpha.-naphthol
PubChem CID 68258
ChEBI CHEBI:45900
IUPAC-Name 5,6,7,8-Ttrahydronaphthalen-1-ol
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCCC2
Specifications
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Siedepunkt 264°C to 265°C (705 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 1865081
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 99%