Learn More
5,5'-Dithiobis-(2-Nitrobenzoesäure), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15254604
5,5'-Dithiobis-(2-Nitrobenzoesäure), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254604
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15254604
Marke: Thermo Scientific Acros 117540010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-78-3
Summenformel C14H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 396.34
MDL-Nummer MFCD00007140
InChI-Schlüssel KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC-Name 5-[(3-Carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)
Schmelzpunkt 240.0°C to 245.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Menge 1 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Merck Index 15, 3606
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 396.34
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number117540010,117540050,117540250
ChargennummerA0391658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number117540010,117540050,117540250
ChargennummerA0391658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number117540010,117540050,117540250
ChargennummerA0460179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number117540010,117540050,117540250
ChargennummerA0453704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number117540010,117540050,117540250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
5,5'-Dithiobis-(2-Nitrobenzoesäure), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >