Learn More
5-(5-Brom-2-thienyl)-isoxazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(5-Bromo-2-thienyl)isoxazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 230.08 |
Reinheit (%) | 97% |