Learn More
5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]INDAZOL-4-amin, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10087929
5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]INDAZOL-4-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10087929
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 10087929
Marke: Thermo Scientific Maybridge MAY00301DA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5,7,7-Tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazol-4-amine
CAS 1174064-61-9
Summenformel C14H19N3
MDL-Nummer MFCD11109513
Menge 1 g
Synonym 5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1h,6h-cyclopenta f indazol-4-amine, 1,5,6,7-tetrahydro-5,5,7,7-tetramethylcyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta-f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1h,5h,6h,7h-cyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-5,6,7-trihydro-1h-cyclopenta 2,1-f indazole-4-ylamine
InChI-Schlüssel IOJZKUQKQPKIQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC(C)(C)C2=C1C=C1NN=CC1=C2N
IUPAC-Name 5,5,7,7-Tetramethyl-1H,5H,6H,7H-cyclopenta[f]indazol-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 229.33
PubChem CID 45594317
Formelmasse 229.33
Name des Produkts
5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]INDAZOL-4-amin, Thermo Scientific™ >