Learn More
5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol |
Schmelzpunkt | 262°C to 264°C |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 5-Pyridin-4-yl-3H-1,3,4-Oxadiazol-2-Thion |
Formelmasse | 179.2 |
Reinheit (%) | 97% |