Learn More
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 219.2 |
Reinheit (%) | 97% |