Learn More
5-(4-Chlorphenyl)-furan-2-carbonsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid |
Schmelzpunkt | 198.0°C to 201.0°C |
Farbe | Braun |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95+% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-4-chlorophenyl-2-furoic acid, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl, acid, 62, acmc-1an70, 5-p-chlorophenyl furoic acid, 5-4-chlorophenyl furoic acid, 5-p-chlorophenyl-2furoic acid |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,acetone,dmf,dioxane |
IUPAC-Name | 5-(4-Chlorphenyl)Furan-2-Carbonsäure |