Learn More
5-(2-Bromoethoxy)-2,3-dihydro-1,4-Benzodioxin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(2-Bromoethoxy)-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine |
CAS | 1710-62-9 |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C10H11BrO3 |
MDL-Nummer | MFCD00099411 |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 5-2-bromoethoxy-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxin,5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yloxy-2-bromoethane |
InChI-Schlüssel | IHXJWHBJQFUJBZ-UHFFFAOYSA-N |