Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1
Die Kimble Chase™ 5.1 Einweg-Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich zum Abmessen, Mischen und Ausgießen. Die Röhrchen mit Rand sind in verschiedenen Längen lieferbar.
Marke:  DWK Life Sciences A507008000521
43.01 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10288122
  • 61.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einweg
  • Durchsichtiges Borosilikatglas
  • Runder Boden
  • Mit Rand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden
70 mm
100 Packung
Autoklavierbar
Teströhrchen
Borosilikatglas
Ja
8 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1 > Mit Rand; Abmessungen: Durchmesser 8 x H 70 mm