Learn More
Thermo Scientific™ 4-ml-(13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde, durchsichtiges Polypropylen, AP2000 Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, 2,5 ml
Beschreibung
Diese 4 ml(13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus Polypropylen und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
- Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
- Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 13 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <15 μl |
| Basisausführung | Abgeschrägte Basis |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 2,5 ml |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.