Beschreibung
- 100 % Nylon, weiß – fusselarm mit höherem Tragekomfort.
- Beidhändig tragbar – Einsparungen an Ge- und Verbrauchskosten.
- Farbiges Garn an Manschette – Farbcodierung für verschiedene Größen.
- Fusselarm – Produkt- und Prozessschutz zur Vermeidung von Nacharbeiten und den damit verbundenen Kosten.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Unbeschichtet |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Yes |
Material | Nylon |
Produkttyp | Inspektionshandschuhe |
Größe | XS |
Sterilität | Non-sterile |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell KleenGuard™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur