Learn More
Hamilton™ Microlab™ Gastight™ Spritzen der Serie 1700
Artikelnummer. p-4954690
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
22 s G
26 s G
Modell:
1701
1702
1710
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11542385
Marke: Hamilton™ 80262
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Abgabe von Flüssigkeiten und Gasen
  • Ausgestattet mit präzisionsgefertigter Kolbenspitze aus Polymer, oft PTFE, wodurch eine leckfreie Dichtung entsteht
  • Das eng anliegende Design gewährleistet, dass die Spitzen im Inneren des Spritzenzylinders frei von Proben sind
  • Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass sich Proben mit gelösten oder suspendierten Molekülen absetzen und zu einem beschädigten Kolben führen
  • ChemSeal-Anschluss
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 s G
Modell 1702
Volumen (metrisch) 25 μl