Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Artikelnummer. 10438353
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
Gehäuse 75RN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10438353
Marke: Hamilton™ 763701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spritzen mit PTFE-Beschichtung zur Reduzierung der Oberflächenspannung zwischen der Nadel und der Flüssigkeit, sodass reproduzierbares Probenspotting ermöglicht wird.
600 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Diese Serie hat einen verstärkten Kolben, um ein Verbiegen zu vermeiden.
700 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1700 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1000 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Nadeln sind im unteren Viertel mit PTFE beschichtet, um das Abtropfen zu erleichtern (pst 3T).
RN Nadeln mit Small Hub bis 1mL Spritzenvolumen.
RN Nadeln mit Large Hub ab >1mL Spritzenvolumen.
Nadellänge frei wählbar.
Typ: 705 RN keine Nadel
Volumen: 50μl
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26s G
Modell 705
Volumen (metrisch) 50 μl