Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
Gehäuse 75RN
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
Gasdichte Spritzen sind ideal für die Abgabe von Flüssigkeiten und Gasen. Sie verfügen über eine präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt. Mit dem eng anliegenden Sitz wischt die Spitze im Wesentlichen das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben. Diese Funktion ist besonders bei heterogenen Proben nützlich, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und den Kolben einfriert.
Especificaciones
Especificaciones
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Produkttyp | TLC |
| Modell | 1750 |
| Volumen (metrisch) | 500 μl |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido