Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Artikelnummer. 10080234
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
Gehäuse 75RN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10080234
Marke: Hamilton™ 765901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spritzen mit PTFE-Beschichtung zur Reduzierung der Oberflächenspannung zwischen der Nadel und der Flüssigkeit, sodass reproduzierbares Probenspotting ermöglicht wird.
Gasdichte Spritzen sind ideal für die Abgabe von Flüssigkeiten und Gasen. Sie verfügen über eine präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt. Mit dem eng anliegenden Sitz wischt die Spitze im Wesentlichen das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben. Diese Funktion ist besonders bei heterogenen Proben nützlich, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und den Kolben einfriert.
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,460 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6,60 mm
Produkttyp Gastight
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1801 RN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Volumen (metrisch) 10 μl